0,00 Kč
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Zátky
Zátky PE/LDPE/HDPE
VWR®, afløbsprop til VWB2 vandbade
VWR®, afløbsprop til VWB2 vandbade
462-0585
:
VWR Collection
VWR®, afløbsprop til VWB2 vandbade
462-0585
:
VWR Collection
Určeno pro:
VWB2 5, VWB2 12, VWB2 18, VWB2 26
Popis:
Zátka s ochranou proti vniknutí broků do odpadu
Bal.:
5