Carbon dioxide standard for ISE calibration, Orion™
Dodavatel: Thermo Orion
Certifikáty
O tomto produktu
Frequently Bought Together
Roztoky pufrů v sáčcích, Certipur®, Supelco®
Dodavatel: Merck
pH buffers, ready to use
Dodavatel: WTW
Chlorid draselný 3 mol/l (3 N) in aqueous solution, Supelco®
Dodavatel: Merck
pH buffers, DuraCal
Dodavatel: HAMILTON BONADUZ
Roztoky standardní pro měření vodivosti
Dodavatel: VWR Chemicals
VWR® AVS TITRINORM, pufrovací roztoky, 20 °C
Dodavatel: VWR Chemicals
Stabilising rings for erlenmeyer
Dodavatel: BOCHEM
Buffer solutions, Certipur®, colour coded, Supelco®
Dodavatel: Merck
Buffer solutions in sachets
Dodavatel: Mettler - Toledo
pH buffer, single-use, SINGLET™
Dodavatel: Hach