Orders LinkContactUsLinkComponent
Conductivity cells, two-electrode, Orion™
Conductivity cells, two-electrode, Orion™
Dodavatel:   Thermo Orion
Conductivity cells, two-electrode, Orion™
Dodavatel:  Thermo Orion
Certifikáty
Conductivity cells, two-electrode, Orion™
Conductivity cells, two-electrode, Orion™
3 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
These versatile conductivity cells are intended for laboratory and field use.
  • Available in a variety of materials and measurement ranges
011010A and 011020A are designed for use with 555A, 550A, 162A, 136A, 135A, 131S, 130A meters.
011010, 011020 and 011050 are designed for use with 150Aplus, 145Aplus, 125Aplus, 115Aplus, 105Aplus meters.
011050MD, 011510MD, 013016MD and 018020MD are designed for use with Star series meters.
Product Family Options
Informace o produktu
  • Type
    Vodivost
    Konstanta cely
    Materiál
    Připojení
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • 663-0181
    013016MD, 2-electrode conductivity cell
    013016MD, 2-electrode conductivity cell
    013016MD, 2-electrode
    0,01 - 300 µS/cm
    0,1 cm-1
    Nerezová ocel
    Mini DIN, 1 m cable
    Laboratory use, ultra pure water
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 23 130,00 Kč
    23 130,00 Kč
    1 * 1 KS
       23 130,00 Kč
  • ORIO011010A
    011010A, 2-electrode conductivity cell
    011010A, 2-electrode conductivity cell
    011010A, 2-electrode
    1 µS/cm - 200 mS/cm
    1 ,0 cm-1
    Sklo/platina, s platinovou povrchovou úpravou
    8 pin waterproof DIN, 1 m cable
    Laboratory use
    Discontinued
  • 663-0185
    011020A, 2-electrode conductivity cell
    011020A, 2-electrode conductivity cell
    011020A, 2-electrode
    0,1 µS/cm - 100 mS/cm
    0,1 cm-1
    Sklo/platina, s platinovou povrchovou úpravou
    8 pin waterproof DIN, 1 m cable
    Laboratory use, ultra pure water
    Discontinued
  • 663-0188
    011510MD, 2-electrode conductivity cell
    011510MD, 2-electrode conductivity cell
    011510MD, 2-electrode
    10 µS/cm - 200 mS/cm
    1,0 cm-1
    Epoxidová pryskyřice/grafit
    8 pin MiniDIN, 3 m cable
    Field or laboratory use
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 10 830,00 Kč
    10 830,00 Kč
    1 * 1 KS
       10 830,00 Kč
  • 663-0190
    018020MD, 2-electrode conductivity cell
    018020MD, 2-electrode conductivity cell
    018020MD, 2-electrode
    10 µS/cm - 2000 mS/cm
    10 cm-1
    Sklo/platina, s platinovou povrchovou úpravou
    Mini DIN, 1,5 m cable
    High electrolyte concentration solutions
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 16 950,00 Kč
    16 950,00 Kč
    1 * 1 KS
       16 950,00 Kč
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Replacement flow cell
    Replacement flow cell
    ORIOO13017
    02
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 7 170,00 Kč