Čisticí ubrousky pro čelní těsnění respirátorů, 105
Katalogové číslo 111-1952
Dodavatel: 3M
Specifikace
- Popis:Čisticí ubrousky pro čelní těsnění respirátorů, 105, vlhčené
- Environmentally Preferable:
- Bal.:40
Specifikace
O tomto produktu
Čistič 105 obličejových těsnění je jednotlivě zabalená ubrousek pro čištění a osvěžení obličejové části bez jejího poškození.
- antiseptické
- nevyschnou dokonce i při dlouhém skladování v teple
- ve shodě se současnými předpisy vyžadující čištění jednorázových dýchacích přístrojů po jejich použití
Packaging: Jednotlivě balené ve fólii.