Orders LinkContactUsLinkComponent
pH software, EasyDirect™
pH software, EasyDirect™
40, Licenční klíč pro software EasyDirect™ pH
Katalogové číslo 661-0271
Dodavatel:   Mettler - Toledo
pH software, EasyDirect™
Katalogové číslo 661-0271
Dodavatel:  Mettler - Toledo
pH software, EasyDirect™
pH software, EasyDirect™
40, Licenční klíč pro software EasyDirect™ pH
Price
7 620,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
This intuitive software for improved data management can be used with SevenCompact™, SevenCompact™ Duo, Seven2Go™ Pro, FiveEasyPlus or SevenExcellence™ pH meters. Within a few clicks the data measured on the pH meter can be seamlessly transferred to a computer. The application will store the data unmodified and allow for further printing or analysis.
  • Available in 12 languages
  • Data can be stored, printed or exported to Excel or any other csv application
  • Up to three instruments can be connected simultaneously
Informace pro objednávání: Supplied without meter, computer and USB cable.
Specifikace
  • Popis:
    Licenční klíč pro software EasyDirect™ pH
  • Sekvence:
    40
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Kabel USB (1,8 m) pro počítač nebo tiskárnu
    Kabel USB (1,8 m) pro počítač nebo tiskárnu
    661-0103
    16
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 869,00 Kč