0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
1-Hexanol
1-Hexanol, liquid
1-Hexanol, liquid
1-Hexanol, liquid
Catalog # ICNA0215736280
Supplier:
MP Biomedicals
CAS Number:
Expand image
1-Hexanol, liquid
Catalog # ICNA0215736280
Supplier:
MP Biomedicals
CAS Number:
Specifications
Bal.:
100 mL
Sekvence:
2440
Specifications
About this item
Product Details
:
UN:
2282
ADR:
3,III
CAS Number:
111-27-3
Formula:
H₃C(CH₂)₄CH₂OH
MDL Number:
MFCD00002982
Product Details