Polysorbate 20, liquid
Dodavatel: MP Biomedicals
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:9005-64-5
:
Vzorec:C₅₈H₁₁₄O₂₆
MDL číslo:MFCD00165986
Bod varu:>100 °C (lit.)
Hustota:1,095 g/mL (lit.)
Teplota pro skladování:Ambient
Výsledky testů specifikací
- Identity Test A:Passes
- Identity Test B:Passes
- FTIR:Conforms to Reference
- Solubility (1g/20mL):Clear, Foamy Solution
- Specific Gravity:1.08-1.113
- Water Content:≤3%
- Saponification Number:40-50
Výsledky testů specifikací
Frequently Bought Together