0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Test
ELISY
Mouse ANGPTL3 ELISA kit
Mouse ANGPTL3 ELISA kit
Mouse ANGPTL3 ELISA kit
Catalog # BIRBORB79219-96
Supplier:
Biorbyt
CAS Number:
Expand image
Mouse ANGPTL3 ELISA kit
Catalog # BIRBORB79219-96
Supplier:
Biorbyt
CAS Number:
Specifications
Bal.:
96
Primary antibody reactivity:
Mouse
Popis:
Mouse ANGPTL3 ELISA Kit
Specifications
About this item
Product Details
Documentation
Product Details
Documentation