ContactUsLinkComponent
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine) ≥97%, colorless solid
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine) ≥97%, colorless solid
Dodavatel:  MP Biomedicals
Certifikáty
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine) ≥97%, colorless solid
Dodavatel:  MP Biomedicals
Specifikace
  • Environmentally Preferable:
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Identity Test:
    Passes
  • Purity:
    ≥97%
  • FTIR:
    Conforms to Standard
  • pH (0.5% aq soln):
    11 - 14
Výsledky testů specifikací
Frequently Bought Together