ContactUsLinkComponent
Digitální lupa, Mobilux®
  630-2716
undefined
Digitální lupa, Mobilux®
  630-2716
  • Zvětšení:
    4×; 5×; 6×; 8×; 10×; 12×; 15×
  • Popis:
    Digitální lupa
  • Bal.:
    1
Mobilux® je přenosná video lupa s 4,3" HD TFT LCD obrazovkou s antireflexní vrstvou a LED osvětlením pro digitální kontrolu.
  • Možné jsou i menší kroky a kontinuální zoom
  • Tři nastavení jasu, nastavitelné čáry a rolety pro přesnou orientaci stránky
  • Různá nastavení tónů zajišťují pohodlný vizuální zážitek
Zobrazuje čas i datum, má funkci automatického vypnutí po pěti minutách nepoužívání a pracuje v pěti režimech.
Na 4 GB SD kartu jsou uloženy fotografie, které je možné stáhnout do PC nebo počítače Mac pomocí přiloženého USB připojení (kompatibilní s Windows 10).
K dispozici je upgrade softwaru Mobilux® Digital Touch HD verze 2.0.
 : Dodáváno v tuhém ochranném pouzdru, spolu s čistícím hadříkem a řemínkem na zápěstí.