Anti-RPL19 Rabbit Polyclonal Antibody
BSBTPB10092
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Ribosomal Protein L19
- Symbol antigenu:RPL19
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- Hostitel:Rabbit
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Křížová adsorbce:No
- Identifikační číslo genu:6143
- Synonyma antigenu:L19
- Rozměry protilátky:100 μg
- Bal.:100 µG
Rabbit IgG polyclonal antibody for 60S ribosomal protein L19(RPL19) detection. Tested with WB in Human;Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: RPL19
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat