ContactUsLinkComponent
Labels for minimark printers, type B-7563, MetaLabel
Labels for minimark printers, type B-7563, MetaLabel
Catalog # BRDY710081
Supplier:  Brady
undefined
Labels for minimark printers, type B-7563, MetaLabel
Catalog # BRDY710081
Supplier:  Brady
Specifications
  • Type:
    B-7563
  • Barva:
    Stříbrná
  • Popis:
    Printer labels
  • Rozměry:
    25×12 mm
  • Materiál:
    Polyester
  • Model:
    MNK-BPT-5-7563
  • Balené:
    2865 labels/roll
  • Bal.:
    1 Roll
  • Adhezní:
    Permanentní akryl
Specifications
About this item
Metallic looking labels for identifying asset and rating plates.