VWR®, Rukavice do čistých prostor, nitril, třídy 10, ISO 4
Dodavatel: VWR Collection
Certifikáty
O tomto produktu
Měkké nitrilové rukavice VWR® jsou vyrobeny ze syntetického kopolymeru akrylonitrilu, butadienu a kyseliny methylakrylové, který poskytuje spolehlivou a trvanlivou ochranu a současně je velmi pohodlný při práci v čistých prostorách. Tyto pravolevé rukavice vykazují vysokou pevnost v tahu a vysokou nepropustnost širokého spektra rozpouštědel, kyselin a zásad.
- s velice nízkým uvolňováním částic
- zdrsněné konečky prstů zvyšují přilnavost k předmětům
- tenké, rolované okraje zaručí těsné nasazení
- antistatické rukavice tlumí škodlivé statické výboje
- neobsahují žádný přírodní latex
- materiál bez obsahu silikonu minimalizuje iontové kontaminanty a přenos těkavých látek (NVR)
- nebarví, nešpiní: snižuje riziko kontaminace dílů nebo komponentů, s kterými uživatel manipuluje a to i při delším používání
Vhodné pro čisté prostory, třídy 10, M 2,5, ISO 4 nebo vyšší.
Quality tested according to ASTM, FTMS and IEST Standards.
Certifications: EN 374-2/3; Kat. III; AQL 1,5
Packaging: 100 gloves per double bag, 10 bags per case. Gloves are double-bagged in sealed polyethylene cleanroom bags. Each carton is double-walled. IPA resistant ink is used on bags and carton labels.
Specifikace
- Catalog No:
- 112-4548
- 112-4547
- 112-4544
- 112-4543
- 112-4546
- 112-4545
- Obouruké/jednoruké:
- Obouruké
- Obouruké
- Obouruké
- Obouruké
- Obouruké
- Obouruké
- Jednorázové/znovupoužitelné:
- Jednorázové
- Jednorázové
- Jednorázové
- Jednorázové
- Jednorázové
- Jednorázové
- Latex/bez latexu:
- Latex-free
- Latex-free
- Latex-free
- Latex-free
- Latex-free
- Latex-free
- Pudrované/nepudrované:
- Nepudrované
- Nepudrované
- Nepudrované
- Nepudrované
- Nepudrované
- Nepudrované
- Třída čistoty:
- 10/ISO 4
- 10/ISO 4
- 10/ISO 4
- 10/ISO 4
- 10/ISO 4
- 10/ISO 4
- Typ manžety:
- Rolovaná
- Rolovaná
- Rolovaná
- Rolovaná
- Rolovaná
- Rolovaná
- Tloušťka límce:
- 0,08 - 0,12 mm
- 0,08 - 0,12 mm
- 0,08 - 0,12 mm
- 0,08 - 0,12 mm
- 0,08 - 0,12 mm
- 0,08 - 0,12 mm
- Tloušťka prstu:
- 0,12 - 0,18 mm
- 0,12 - 0,18 mm
- 0,12 - 0,18 mm
- 0,12 - 0,18 mm
- 0,12 - 0,18 mm
- 0,12 - 0,18 mm
- Tloušťka drapáku:
- 0,10 - 0,15 mm
- 0,10 - 0,15 mm
- 0,10 - 0,15 mm
- 0,10 - 0,15 mm
- 0,10 - 0,15 mm
- 0,10 - 0,15 mm
- Tažná síla:
- ≥18 MPa
- ≥18 MPa
- ≥18 MPa
- ≥18 MPa
- ≥18 MPa
- ≥18 MPa
- Konečné prodloužení:
- ≥500%
- ≥500%
- ≥500%
- ≥500%
- ≥500%
- ≥500%
- Norma EN:
- EN 374-2/3
- EN 374-2/3
- EN 374-2/3
- EN 374-2/3
- EN 374-2/3
- EN 374-2/3
Specifikace
Související informace
Frequently Bought Together