Monocular microscopes, SFC-100FL
02, LED microscope, SFC-100FL, Monocular
Katalogové číslo 631-3040
Dodavatel: MOTIC
Přejít na:
Product Details & Documents
The SFC-100FL microscopes are designed for science education.
- Optics made out of 100% optically coated glass ensuring a crisp and clear image
- Complete metal construction guarantees long-term use
- Coarse and fine focusing
Specifikace
- Model:SFC-100FL
- Popis:LED microscope
- Sekvence:02
- Typ:Monocular
- Cat. No.:631-3040
- Ostření:Koaxiální šroub pro hrubé a jemné ostření
- Kondenzátor:Built in 0,65 N.A with iris diaphragm
- Hlavice:45° sklon, otáčení o 360°
- Revolverová hlava:3 objektivů
- Objektivy:Achromatický 4×, 10×, 40×
- Stolek:120×110 mm
- Okuláry:10×/18 mm