ContactUsLinkComponent
Cleanroom frocks, Tyvek® IsoClean® model IC270B MS
Cleanroom frocks, Tyvek® IsoClean® model IC270B MS
Supplier:  DuPont
Certificates
undefined
Cleanroom frocks, Tyvek® IsoClean® model IC270B MS
Supplier:  DuPont
Specifications
  • Catalog No:
  • 113-8634
  • 113-8636
  • 113-8639
  • 113-8638
  • 113-8637
  • 113-8635
  • Typ uzávěru:
  • Zapínání na druky
  • Zapínání na druky
  • Zapínání na druky
  • Zapínání na druky
  • Zapínání na druky
  • Zapínání na druky
  • Třída čistoty:
  • 100/ISO 5; EU GMP (A/B)
  • 100/ISO 5; EU GMP (A/B)
  • 100/ISO 5; EU GMP (A/B)
  • 100/ISO 5; EU GMP (A/B)
  • 100/ISO 5; EU GMP (A/B)
  • 100/ISO 5; EU GMP (A/B)
  • Přihrádka:
  • bez kapes
  • bez kapes
  • bez kapes
  • bez kapes
  • bez kapes
  • bez kapes
  • Rod:
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Aplikace oblečení:
  • Cleanroom, Laboratory
  • Cleanroom, Laboratory
  • Cleanroom, Laboratory
  • Cleanroom, Laboratory
  • Cleanroom, Laboratory
  • Cleanroom, Laboratory
  • Hmotnost:
  • 45 g/m²
  • 45 g/m²
  • 45 g/m²
  • 45 g/m²
  • 45 g/m²
  • 45 g/m²