General purpose gloves, Senti-Flex, A360
: Portwest
These ultra-thin nylon gloves with PU coating on palm and fingertips are ideal for precision handling.
- PU dipped for abrasion resistance
- Ultimate dexterity and breathability
: EN 388:2016 (3121X)
- Catalog No:
- 112-4595
- 112-4598
- 112-4596
- 112-4597
- 112-4594
- Model:
- Senti-Flex, A360
- Senti-Flex, A360
- Senti-Flex, A360
- Senti-Flex, A360
- Senti-Flex, A360
- Obouruké/jednoruké:
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednorázové/znovupoužitelné:
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- Materiál vložky:
- Nylon
- Nylon
- Nylon
- Nylon
- Nylon
- Provedení:
- PU coating on palm and fingertips
- PU coating on palm and fingertips
- PU coating on palm and fingertips
- PU coating on palm and fingertips
- PU coating on palm and fingertips
- Rozchod:
- 18
- 18
- 18
- 18
- 18
- Typ manžety:
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Norma EN:
- EN 388:2016 (3121X)
- EN 388:2016 (3121X)
- EN 388:2016 (3121X)
- EN 388:2016 (3121X)
- EN 388:2016 (3121X)
Frequently Bought Together