Orders LinkContactUsLinkComponent
Sampling cannulae
Sampling cannulae
Sampling cannulae
Certifikáty
Sampling cannulae
4 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Standard cannula are unique, proprietary configurations for most manual and automated sampling applications.
  • Manufactured in both electropolished 316 stainless steel or PEEK
  • Can accommodate all standard tip filters
  • Optional stoppers set the proper sampling position
The USP defines the sampling point as: 'A zone half way between the top of the media and top of the paddle or basket not less than 1 cm from the vessel wall. The sampling position is critical but so too is the type of sampling cannula (also known as a probe) used.'
Product Family Options
Agilent/VanKel/Varian compatible cannulae
Informace o produktu
  • Sekvence
    Materiál
    Délka
    Ø×D
    Dostupnost
    Price
  • QLAACAN475-01
    Bent cannula with Luer lock
    Bent cannula with Luer lock
    05
    Nerezová ocel 316
    3,2×120 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS
Sotax compatible cannulae
Informace o produktu
  • Sekvence
    Materiál
    Délka
    Ø×D
    Dostupnost
    Price
  • QLAACAN013-ST-9
    Bent cannula with Luer lock
    Bent cannula with Luer lock
    22
    Nerezová ocel 316
    330 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS
Hanson compatible cannulae
Informace o produktu
  • Sekvence
    Materiál
    Délka
    Ø×D
    Dostupnost
    Price
  • QLAACAN775-SH
    Bent cannula with Luer lock
    Bent cannula with Luer lock
    205
    Nerezová ocel 316
    3,2×195 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS
  • QLAACANS15-PH
    Straight cannula with Luer lock (through head mount)
    Straight cannula with Luer lock (through head mount)
    209
    PEEK
    3,2×380 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Stopper for adjustable cannula, Hanson, Ø = 3,2 mm
    Stopper for adjustable cannula, Hanson, Ø = 3,2 mm
    QLAACANSTP-HR
    08