Capillary collection tubes
Capillary Tubes, 75 mm, 0,4 mm
Katalogové číslo DRUM1-000-800/12
Dodavatel: DRUMMOND
Přejít na:
Product Details & Documents
For coagulation, hemoglobin, prothrombin, blood grouping and typing.
- Glass
Informace pro objednávání: Packaged in vials of 100 tubes.
Specifikace
- Ø vnitř.:0,4 mm
- Popis:Capillary Tubes
- Délka:75 mm