Specifications
- Rozhraní:USB
- Ochranná třída:IP 67
- Popis:Záznamník teplot, TL-1D-SET, se softwarem HW4-lite a USB mini datovým kabelem, krátký návod k obsluze, funkční a kalibrační certifikát
- Hmotnost:85 g
- Š×H×V:900×600×23 mm
- Přesnost:T: ± 0,3 °C
- Bal.:1
Specifications
About this item
Tento teplotní záznamník je ideální pro měření a záznam teplot v potravinářském průmyslu, při skladování nebo přepravě potravinářského zboží. Rozsah teploty: –20 až +70 °C.
- kompaktní design s vysokým IP krytím
- dlouhá životnost baterie (tři roky při intervalu 5 minut)
- nastavitelná doba zahájení a skončení měření prostřednictvím software HW4
- součástí dodávky je software HW4-lite, s kterým lze programovat záznamník a analyzovat záznamy
- jasný LCD displej s optickými výstrahami
- tlačítka pro statistický přehled MIN/MAX/AVG
Zaznamenané hodnoty je možné uložit prostřednictvím dodaného software HW4-lite. Po zkopírování uložených dat je možné grafické zobrazení hodnot. Prostřednictvím software HW4 je možné nastavit nebo umožnit funkce jako například intervaly mezi záznamy, způsob záznamu, alarmy a další. Software automaticky vytváří PDF protokoly s grafem a statistikou. Zobrazuje tyto zaznamenané hodnoty: minimální, maximální a průměrné hodnoty (během definovaného intervalu nebo při alarmu), standardní odchylka, střední kinetická teplota, počet měření, celková doba trvání překročení hodnot teploty.
Freely selectable logging interval, 30 s to 24 hour. Integrated clock enables timestamp for every measurement.