Ubrousky do čistých prostor, sterilní, TechniCloth®
TEXWTX3410
: Texwipe
- Balené:100 ubrousků/sáček, 15 sáčků/karton
- Popis:TX 3410
- D׊:310×310 mm
- Bal.:1.500
Tento netkaný směsný ubrousek tvořený 55% celulózou/45% polyesterem je vynikající sterilní ubrousek pro běžný úklid v prostorech, kde úspornost a čistota mají zásadní význam.
- chemicky odolné, aby odolaly expozici běžným čistícím a dezinfekčním roztokům (např. bělidlům, fenolům a kvarterním solím)
- nízká hladina zbytků rozpouštědla, bez pojiv
- vysoká absorpční síla a pevnost
- balení umožňuje odstranění alkoholu z vnějšího sáčku před zavedením vnitřního sáčku do sterilních sad
- čtvercově skládané ubrousky umožňují nejúčinnější způsob čištění
- malý rozměr pro snadné skladování
- gama záření na úroveň sterility 10⁻⁶
Navrženy pro čištění a leštění vybavení a výrobních prostor během a po výrobě. Též vhodné pro stírání ve sterilních převlékacích místnostech a pro kontrolu rozlití.
Barva: Bílá.
: 100 čtvercově skládaných ubrousků v sáčku. 1 stoh z 20 ubrousků na vnitřní sáček, 5 vnitřních sáčků z 20 ubrousků na sáček, 15 sáčků na karton.
: Přesné údaje v době publikování, nejnovější výsledky testů a metod testování jsou k dispozici na internetových stránkách dodavatele.