Orders LinkContactUsLinkComponent
SGE BP20 GC Capillary Columns
SGE BP20 GC Capillary Columns
Certifikáty
SGE BP20 GC Capillary Columns
29 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
The SGE BP20 GC capillary column provides a great polar option for GC analyses. Recommended for: Alcohol, free acids, fatty acid methyl esters (FAMEs), aromatics, solvents, essential oils.
  • Industry standard wax column
  • Polar phase
  • Cross-linked for stability and washing
The names and trademarks of third party analytical instrument manufacturers are used solely to indicate the compatibility of Trajan products for use with such instruments.
Specifications for Product Family
Specifikace
  • Catalog No:
  • 568-0145
  • 568-0169
  • 558-0323
  • 558-0324
  • 558-0325
  • 568-0147
  • 568-0148
  • 558-0253
  • 558-0327
  • 568-0150
  • 558-0328
  • 568-0152
  • 558-0329
  • 568-0153
  • 568-0154
  • 568-0155
  • 568-0156
  • 568-0157
  • 568-0158
  • 568-0159
  • 568-0160
  • 568-0162
  • 568-0163
  • 558-0330
  • 568-0164
  • 568-0165
  • 568-0166
  • 568-0167
  • 568-0168
  • Polarity:
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Polar stationary phase
  • Teplotní limit:
  • 280 °C
  • 250 °C
  • 280 °C
  • 280 °C
  • 280 °C
  • 280 °C
  • 280 °C
  • 280 °C
  • 280 °C
  • 280 °C
  • 280 °C
  • 280 °C
  • 280 °C
  • 280 °C
  • 280 °C
  • 280 °C
  • 280 °C
  • 280 °C
  • 280 °C
  • 280 °C
  • 280 °C
  • 280 °C
  • 280 °C
  • 280 °C
  • 280 °C
  • 260 °C
  • 280 °C
  • 280 °C
  • 280 °C
Specifikace
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Formát kolony
    Fáze
    Tloušťka filmu
    Ø vnitř.
    Délka
    Dostupnost
    Price
  • 1
    Capillary
    BP20
    0,1 µm
    0,1 mm
    10 m
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 10 380,00 Kč
    10 380,00 Kč
    1 * 1 KS
       10 380,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    568-0145
    Polarity
    Polar stationary phase
    Teplotní limit
    280 °C
  • 1
    Capillary
    BP21
    0,25 µm
    0,22 mm
    25 m
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 18 130,00 Kč
    18 130,00 Kč
    1 * 1 KS
       18 130,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    568-0169
    Polarity
    Polar stationary phase
    Teplotní limit
    250 °C
  • 2
    Capillary
    BP20
    0,5 µm
    0,25 mm
    30 m
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 17 290,00 Kč
    17 290,00 Kč
    1 * 1 KS
       17 290,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    558-0323
    Polarity
    Polar stationary phase
    Teplotní limit
    280 °C
  • 3
    Capillary
    BP20
    0,25 µm
    0,22 mm
    25 m
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 18 130,00 Kč
    18 130,00 Kč
    1 * 1 KS
       18 130,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    558-0324
    Polarity
    Polar stationary phase
    Teplotní limit
    280 °C
  • 4
    Capillary
    BP20
    0,25 µm
    0,22 mm
    50 m
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 31 100,00 Kč
    31 100,00 Kč
    1 * 1 KS
       31 100,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    558-0325
    Polarity
    Polar stationary phase
    Teplotní limit
    280 °C
  • 5
    Capillary
    BP20
    0,25 µm
    0,22 mm
    30 m
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 18 130,00 Kč
    18 130,00 Kč
    1 * 1 KS
       18 130,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    568-0147
    Polarity
    Polar stationary phase
    Teplotní limit
    280 °C
  • 6
    Capillary
    BP20
    0,25 µm
    0,22 mm
    60 m
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 32 810,00 Kč
    32 810,00 Kč
    1 * 1 KS
       32 810,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    568-0148
    Polarity
    Polar stationary phase
    Teplotní limit
    280 °C
  • 7
    Capillary
    BP20
    0,25 µm
    0,25 mm
    30 m
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 17 290,00 Kč
    17 290,00 Kč
    1 * 1 KS
       17 290,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    558-0253
    Polarity
    Polar stationary phase
    Teplotní limit
    280 °C
  • 8
    Capillary
    BP20
    0,25 µm
    0,25 mm
    60 m
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 29 060,00 Kč
    29 060,00 Kč
    1 * 1 KS
       29 060,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    558-0327
    Polarity
    Polar stationary phase
    Teplotní limit
    280 °C
  • 9
    Capillary
    BP20
    0,25 µm
    0,32 mm
    50 m
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 34 530,00 Kč
    34 530,00 Kč
    1 * 1 KS
       34 530,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    568-0150
    Polarity
    Polar stationary phase
    Teplotní limit
    280 °C
  • 10
    Capillary
    BP20
    0,25 µm
    0,32 mm
    30 m
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 19 340,00 Kč
    19 340,00 Kč
    1 * 1 KS
       19 340,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    558-0328
    Polarity
    Polar stationary phase
    Teplotní limit
    280 °C
  • 11
    Capillary
    BP20
    0,25 µm
    0,32 mm
    60 m
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 32 810,00 Kč
    32 810,00 Kč
    1 * 1 KS
       32 810,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    568-0152
    Polarity
    Polar stationary phase
    Teplotní limit
    280 °C
  • 12
    Capillary
    BP20
    0,5 µm
    0,32 mm
    25 m
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 19 340,00 Kč
    19 340,00 Kč
    1 * 1 KS
       19 340,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    558-0329
    Polarity
    Polar stationary phase
    Teplotní limit
    280 °C
  • 13
    Capillary
    BP20
    0,5 µm
    0,32 mm
    50 m
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 34 530,00 Kč
    34 530,00 Kč
    1 * 1 KS
       34 530,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    568-0153
    Polarity
    Polar stationary phase
    Teplotní limit
    280 °C
  • 14
    Capillary
    BP20
    0,5 µm
    0,32 mm
    30 m
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 19 010,00 Kč
    19 010,00 Kč
    1 * 1 KS
       19 010,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    568-0154
    Polarity
    Polar stationary phase
    Teplotní limit
    280 °C
  • 15
    Capillary
    BP20
    1 µm
    0,25 mm
    30 m
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 17 290,00 Kč
    17 290,00 Kč
    1 * 1 KS
       17 290,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    568-0155
    Polarity
    Polar stationary phase
    Teplotní limit
    280 °C
  • 16
    Capillary
    BP20
    0,5 µm
    0,53 mm
    30 m
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 20 720,00 Kč
    20 720,00 Kč
    1 * 1 KS
       20 720,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    568-0156
    Polarity
    Polar stationary phase
    Teplotní limit
    280 °C
  • 17
    Capillary
    BP20
    1 µm
    0,32 mm
    25 m
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 19 850,00 Kč
    19 850,00 Kč
    1 * 1 KS
       19 850,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    568-0157
    Polarity
    Polar stationary phase
    Teplotní limit
    280 °C
  • 18
    Capillary
    BP20
    1 µm
    0,32 mm
    50 m
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 34 530,00 Kč
    34 530,00 Kč
    1 * 1 KS
       34 530,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    568-0158
    Polarity
    Polar stationary phase
    Teplotní limit
    280 °C
  • 19
    Capillary
    BP20
    1 µm
    0,32 mm
    30 m
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 19 340,00 Kč
    19 340,00 Kč
    1 * 1 KS
       19 340,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    568-0159
    Polarity
    Polar stationary phase
    Teplotní limit
    280 °C
  • 20
    Capillary
    BP20
    1 µm
    0,32 mm
    60 m
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 32 810,00 Kč
    32 810,00 Kč
    1 * 1 KS
       32 810,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    568-0160
    Polarity
    Polar stationary phase
    Teplotní limit
    280 °C
  • 21
    Capillary
    BP20
    1 µm
    0,53 mm
    25 m
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 21 600,00 Kč
    21 600,00 Kč
    1 * 1 KS
       21 600,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    568-0162
    Polarity
    Polar stationary phase
    Teplotní limit
    280 °C
  • 22
    Capillary
    BP20
    1 µm
    0,53 mm
    15 m
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 12 100,00 Kč
    12 100,00 Kč
    1 * 1 KS
       12 100,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    568-0163
    Polarity
    Polar stationary phase
    Teplotní limit
    280 °C
  • 23
    Capillary
    BP20
    1 µm
    0,53 mm
    30 m
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 21 600,00 Kč
    21 600,00 Kč
    1 * 1 KS
       21 600,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    558-0330
    Polarity
    Polar stationary phase
    Teplotní limit
    280 °C
  • 24
    Capillary
    BP20
    1 µm
    0,53 mm
    60 m
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 32 560,00 Kč
    32 560,00 Kč
    1 * 1 KS
       32 560,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    568-0164
    Polarity
    Polar stationary phase
    Teplotní limit
    280 °C
  • 25
    Capillary
    BP20
    2 µm
    0,53 mm
    12 m
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 11 320,00 Kč
    11 320,00 Kč
    1 * 1 KS
       11 320,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    568-0165
    Polarity
    Polar stationary phase
    Teplotní limit
    260 °C
  • 26
    Capillary
    BP20
    2 µm
    0,53 mm
    25 m
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 21 600,00 Kč
    21 600,00 Kč
    1 * 1 KS
       21 600,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    568-0166
    Polarity
    Polar stationary phase
    Teplotní limit
    280 °C
  • 27
    Capillary
    BP20
    0,5 µm
    0,32 mm
    60 m
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 31 100,00 Kč
    31 100,00 Kč
    1 * 1 KS
       31 100,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    568-0167
    Polarity
    Polar stationary phase
    Teplotní limit
    280 °C
  • 28
    Capillary
    BP20
    0,5 µm
    0,25 mm
    60 m
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 31 100,00 Kč
    31 100,00 Kč
    1 * 1 KS
       31 100,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    568-0168
    Polarity
    Polar stationary phase
    Teplotní limit
    280 °C