Mušlové chraniče sluchu, uvex K2H
Catalog # 111-1905
Supplier: UVEX
Specifications
- Výška police:30 dB
- Popis:Earmuffs, uvex K2H, for helmet attachment, black/yellow
- Sekvence:01
- Bal.:1
- Hmotnost:251 g
Specifications
About this item
Tyto mušlové chrániče sluchu pro připevnění k helmě jsou vhodné pro středně hlučné prostory (33 dB). Mohou být připevněny k následujícím bezpečnostním helmám uvex: pheos B-WR, pheos alpine, airwing a superboss (přídavné adaptéry pro připojení bezpečnostních helem a masek na vyžádání). Dva modely jsou speciálně navrženy pro použítí s helmami uvex pheos.
- měkké ušní polštářky se přizpůsobí povrchu a tvaru hlavy a zajistí optimálního pohodlí
- nastavení délky: snadné nastavení, aby dokonale pasovaly na helmu
- 360° rotace pro pohotovostní a klidovou pozici
- ušní polštářky s paměťovou pěnou garantují pohodlí, dokonce i při dlouhém nošení
- vynikají v kombinaci s maskou a helmou pro zajištění optimální, celková ochrany hlavy
Speciální modely pro použití se systémem masek pheos od uvexu, jsou k dispozici. Magnetickou verzi lze snando přidělat k helmám pheos od uvexu pomocí magnetikcého zamykacího systému.
SNR: 30 dB
Weight: 251 g (uvex K2H), 218 g (uvex pheos K2H), 236 g (uvex pheos K2H magnet)
Certifications: EN 352