ContactUsLinkComponent
Dispersing tool for WiseTis® homoginisers
Catalog # WITGDH.WHG02108
Supplier:  witeg Labortechnik
undefined
Dispersing tool for WiseTis® homoginisers
Catalog # WITGDH.WHG02108
Supplier:  witeg Labortechnik
Specifications
  • Objem:
    1 - 50 ml
  • Popis:
    Homogeniser tool, HT1008
  • Délka:
    138 mm
  • Bal.:
    1
  • Ø statoru/rotoru:
    8,0/6,1 mm
  • Určeno pro:
    HG-15A, WiseTis®