0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Homogenizátory
Nástavce dispergační
Dispersing tool for WiseTis® homoginisers
Dispersing tool for WiseTis® homoginisers
Catalog # WITGDH.WHG02108
Supplier:
witeg Labortechnik
Expand image
Dispersing tool for WiseTis® homoginisers
Catalog # WITGDH.WHG02108
Supplier:
witeg Labortechnik
Specifications
Objem:
1 - 50 ml
Popis:
Homogeniser tool, HT1008
Délka:
138 mm
Bal.:
1
Ø statoru/rotoru:
8,0/6,1 mm
Určeno pro:
HG-15A, WiseTis®
Specifications
About this item
Product Details
Product Details