ContactUsLinkComponent
Homogeniser, WiseTis® HG-15A
undefined
Homogeniser, WiseTis® HG-15A
  • Catalog No:
  • WITGDH.WHG02016
  • WITGDH.WHG02017
  • Model:
  • HG- 15A-set-A package
  • HG- 15A-set-B package
  • Nastavení rychlosti:
  • Stepless
  • Stepless
  • Třída příkonu/výkonu motoru:
  • 300/160 W
  • 300/160 W
  • Š×H×V:
  • 60×75×215 mm
  • 60×75×215 mm
  • Hmotnost:
  • 5 kg
  • 5 kg
Frequently Bought Together