Orders LinkContactUsLinkComponent
Inoculating loops, PS, calibrated
Inoculating loops, PS, calibrated
Dodavatel:   DELTALAB
Inoculating loops, PS, calibrated
Dodavatel:  DELTALAB
Certifikáty
Inoculating loops, PS, calibrated
4 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
These calibrated, dual use inoculating loops offer a loop at one end to facilitate microbiological streaking, and a fine tip at the other specially designed for counting colonies.
  • High robustness and flexible
  • Colour-coded for ease of size identification
  • Eliminates the need for flaming
  • Sterilised by radiation
Product Family Options
Informace o produktu
  • Kapacita
    Barva
    Dostupnost
    Price
  • DELT302753
    Inoculating loop, PS, sterile
    Inoculating loop, PS, sterile
    10 µl
    Modrá
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1.200 KS
    1 * 1.200 KS - 5 810,00 Kč
    5 810,00 Kč
    1 * 1.200 KS
       5 810,00 Kč
  • DELT302743
    Inoculating loop, PS, sterile
    Inoculating loop, PS, sterile
    1 µl
    Zelená
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1.200 KS
    1 * 1.200 KS - 5 810,00 Kč
    5 810,00 Kč
    1 * 1.200 KS
       5 810,00 Kč
  • DELT302744
    Inoculating loop, PS, sterile
    Inoculating loop, PS, sterile
    1 µl
    Zelená
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2.800 KS
    1 * 2.800 KS - 8 220,00 Kč
    8 220,00 Kč
    1 * 2.800 KS
       8 220,00 Kč
  • DELT302754
    Inoculating loop, PS, sterile
    Inoculating loop, PS, sterile
    10 µl
    Modrá
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2.800 KS
    1 * 2.800 KS - 8 220,00 Kč
    8 220,00 Kč
    1 * 2.800 KS
       8 220,00 Kč