Filling solutions for combined/reference electrodes
New Product
Dodavatel: Hach
Přejít na:
O tomto produktu
Filling and storage solutions for combined and reference electrodes.
8 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Filling and storage solutions for combined and reference electrodes.
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeProduct Family Options
Informace o produktu
- SekvenceBal.DostupnostPrice
- HACHS21M007K2SO4 solution, saturated, 30 ml
- HACHS21M010Roztok nasycený, KCL, 30 ml, láhev
- HACHS21M0113M KCl solution, saturated with AgCl
- HACHS21M002KCl solution, saturated, without AgCl, for appropriate Red Rod & Calomel reference elements, 100 ml bottleKCl solution, saturated, without AgCl, for appropriate Red Rod & Calomel reference elements, 100 ml bottle04100 mLPřihlásit se pro dostupnost1 * 100 mL803,00 Kč
- HACHS21M004Roztok KCL 3M, nasycený AgCl, pro Ag/AgCl referenční elementy elektrody (pHC3xxx/REF3xx), láhev 100 mlRoztok KCL 3M, nasycený AgCl, pro Ag/AgCl referenční elementy elektrody (pHC3xxx/REF3xx), láhev 100 ml05100 mLPřihlásit se pro dostupnost1 * 100 mL803,00 Kč
- HACHC20C300KS100 KCl solution, saturated, 500 ml bottleKS100 KCl solution, saturated, 500 ml bottle06500 mLPřihlásit se pro dostupnost1 * 500 mL1 700,00 Kč
- HACHC20C310KS120 KCl solution, saturated with AgCl, 500 ml bottleKS120 KCl solution, saturated with AgCl, 500 ml bottle07500 mLPřihlásit se pro dostupnost1 * 500 mL1 700,00 Kč
- HACH25118026KCl solution, saturated, 59 ml bottleSpecifikace:New ProductNew Product