Chlorid sodný 99.5% for HPLC
Katalogové číslo ACRO446212500
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:250 g
- Sekvence:3545
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Appearance:White Crystalline powder
- Titration Argentometric:≥99.4 %
- UV:(10 % in water)
- pH:5.0 to 9.0
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Bod varu:1461 °C (760 mmHg)
Bod tání:801 °C
Hustota:2,16 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:7647-14-5
Vzorec:NaCl
MDL číslo:MFCD00003477