Agar, Bacteriological Grade
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
O tomto produktu
Synonyma: Agar Agar
- Číslo CAS:9002-18-0
- MDL číslo:MFCD00081288
- Bod tání:90 °C
- Teplota pro skladování:Ambient
3 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Synonyma: Agar Agar
- Číslo CAS:9002-18-0
- MDL číslo:MFCD00081288
- Bod tání:90 °C
- Teplota pro skladování:Ambient
Specifications for Product Family
Výsledky testů specifikací
- Appearance:White to cream to light yellow to beige Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Loss on drying:≤15 % (1 g, 105°C)
- Solubility:(1.5 % in hot water) Clear to slightly opalescent light yellow to yellow solution
- Gel strength:≥700 g/cm² (1.5 %)
- Gel point:32 to 38°C (1.5 %)
- Ash:≤5 %
- pH:6.0 to 7.5 (10 % suspension)
Product Family Options
Informace o produktu
- SekvenceTyp baleníBal.DostupnostPrice