Aceton, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:67-64-1
:
Vzorec:CH₃COCH₃
MDL číslo:MFCD00008765
Bod varu:56 °C (760 mmHg)
Bod tání:–95 °C
Hustota:0,79 g/cm³
Bod vzplanutí:–20 °C
Teplota pro skladování:Ambient
UN:1090
ADR:3,II
:GHS07
:GHS02
Specifikace
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health
- Certifikát ochrany životního prostředí:Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Refractive index:1.3580 to 1.3600 (20°C, 589 nm)
- Density:0.790 to 0.792 kg/l
- GC:≥98.5 %
Výsledky testů specifikací
Frequently Bought Together