Toluen-D8 99.5 atom % D, AcroSeal® for NMR spectroscopy
Katalogové číslo 434001000.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle, AcroSeal®
- Bal.:100 mL
- Sekvence:2440
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Water:≤50 ppm
- D-Enrichment:≥99.4 %
- GC:≥96.0 %
- NMR (1H-NMR):Consistent with structure
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Bod varu:110 °C (760 mmHg)
Bod tání:–84 °C
Hustota:0,94 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí:4 °C
Teplota pro skladování:Ambient
UN:1294
ADR:3,II
:GHS02
:GHS07
:GHS08
Číslo CAS:2037-26-5
Vzorec:C₆D₅CD₃
MDL číslo:MFCD00044638