ethylformiát, extra dry 98+%, AcroSeal®
Katalogové číslo 429241000.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle, AcroSeal®
- Bal.:100 mL
- Sekvence:2440
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Water:≤0.005 %
- GC:≥98.0 %
- UV:1 cm cell vs HPLC-grade water
- Residue after evaporation:≤0.0003 %
- Acidity:≤0.0002 meq/g
- Alkalinity:≤0.0002 meq/g
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
Číslo CAS:109-94-4
:
Vzorec:C₃H₆O₂
MDL číslo:MFCD00003294
Bod varu:54 °C (760 mmHg)
Bod tání:–80 °C
Hustota:0,917 g/cm³
Bod vzplanutí:–20 °C
Teplota pro skladování:Ambient
UN:1190
ADR:3,II
:GHS07
:GHS02