ContactUsLinkComponent
Sodium-1-decanesulphonate, anhydrous 99+% for ion pair chromatography
Sodium-1-decanesulphonate, anhydrous 99+% for ion pair chromatography
Certifikáty
undefined
Sodium-1-decanesulphonate, anhydrous 99+% for ion pair chromatography
Certifikáty
Výsledky testů specifikací
  • Appearance:
    White Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Loss on drying:
    ≤1 % (150°C)
  • UV:
    (0.2 M in water, 40°C)
  • Titration after Ion exchange:
    ≥99.0 % (on dry substance)
  • Membrane filtration test:
    (on 0.2 M soln.) Passes test
  • Suitability:
    (HPLC gradient) Passes test
Výsledky testů specifikací
Související informace
Frequently Bought Together