Silikagel C18-RP 17% C (∼0,7 mmol/g) Ø 48-65 µm
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:71889-02-6
:
MDL číslo:MFCD00241275
Teplota pro skladování:Ambient
Výsledky testů specifikací
- Appearance:White to off-white Powder
- Particle size:48.2 to 65.3 µm (D50)
- Loading:≥0.67 mmol/g (Molecular)
- Specific surface area:500 to 600 m²/g
- Pore volume:0.80 to 1.00 ml/g
- Carbon (C):≥16 %
- Volatile matter:≤4 % (110°C)
Výsledky testů specifikací
Frequently Bought Together