Scissors, with plastic handle
Sharp/sharp, 200 mm
Katalogové číslo BOCH4150
Dodavatel: BOCHEM
Přejít na:
Product Details & Documents
Stainless steel scissors with plastic handle.
- Temperature resistant up to max. 145 °C
- Sharp-sharp
Specifikace
- Type:Sharp/sharp
- Délka:200 mm