0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Kity pro environmentální testy
Free chlorine (DPD) reagent kit
Free chlorine (DPD) reagent kit
Free chlorine (DPD) reagent kit
Catalog # EUTE94X377001
Supplier:
EUTECH
CAS Number:
Expand image
Free chlorine (DPD) reagent kit
Catalog # EUTE94X377001
Supplier:
EUTECH
CAS Number:
Specifications
Bal.:
100
Popis:
Free chlorine (DPD) reagent kit
Typ:
Pouches
Pro jednotku:
C401
Specifications
About this item
Product Details
Product Details