Conductivity electrode, Eutech
Conductivity electrode, ATC, 4-cell, 4-cell, ATC, 0 - 500 mS, 1,0, 0...70 °C, Epoxidová pryskyřice, 12×100 mm, DIN (8-pin), 1 m cable, General purposes
Katalogové číslo EUTEEC620165
Dodavatel: EUTECH
Přejít na:
Product Details & Documents
Specifikace
- Vodivost:0 - 500 mS
- Připojení:DIN (8-pin), 1 m cable
- Ø×D:12×100 mm
- Určeno pro:General purposes
- Type:4-cell, ATC
- Popis:Conductivity electrode, ATC, 4-cell
- Materiál:Epoxidová pryskyřice
- Tepl.:0...70 °C
- Konstanta cely:1,0