Spore strips
Dodavatel: CROSSTEX
Přejít na:
O tomto produktu
4 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Documents
Product Family Options
Informace o produktu
- SekvenceDélkaŠířkaDostupnostPrice
- NAMSSTN-062BBacillus atrophaeus cell line 9372: mini strip 106 (24 month shelf life) / sterilisation process: EOBacillus atrophaeus cell line 9372: mini strip 106 (24 month shelf life) / sterilisation process: EO0110 mm2 mmPřihlásit se pro dostupnost1 * 100 KS6 300,00 Kč
- NAMSSTS-062BGeobacillus stearothermophilus cell line 7953: mini strip 106 (24 month shelf life) / sterilisation process: steamGeobacillus stearothermophilus cell line 7953: mini strip 106 (24 month shelf life) / sterilisation process: steam0210 mm2 mmPřihlásit se pro dostupnost1 * 100 KS16 160,00 Kč
- NAMSBS-108Geobacillus stearothermophilus cell line 7953: traditional spore strip 107 (24 month shelf life) / sterilisation process: steamGeobacillus stearothermophilus cell line 7953: traditional spore strip 107 (24 month shelf life) / sterilisation process: steam03306 mmPřihlásit se pro dostupnost1 * 100 KS
- NAMSBG-106DHBacillus atrophaeus cell line 9372: traditional spore strip 106 (24 month shelf life) / sterilisation process: dry heatBacillus atrophaeus cell line 9372: traditional spore strip 106 (24 month shelf life) / sterilisation process: dry heat0430 mm6 mmPřihlásit se pro dostupnost1 * 100 KS8 650,00 Kč