Orders LinkContactUsLinkComponent
Embedding cassettes, without lid
Embedding cassettes, without lid
28, Růžová
Katalogové číslo KLIN310-04T
Dodavatel:   KLINIPATH
Embedding cassettes, without lid
Katalogové číslo KLIN310-04T
Dodavatel:  KLINIPATH
Embedding cassettes, without lid
Embedding cassettes, without lid
28, Růžová
Přejít na:
Price
9 600,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 3.200 KS
Product Details & Documents
Every cassette maintain its stability, rigidness and shape during processing of tissues.
Balení: Hoppers contain 75 standard cassettes and are specially packed for Thermo Fisher® cassette printers. Taped stacks contain 40 cassettes and are specially packed for Sakura® / Leica® cassette printers.
Specifikace
  • Barva:
    Růžová
  • Sekvence:
    28