Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solution pH 5, Acetate Buffer
Acetate buffer, Contains 0.7 ml glacial acetic acid and 0.6 g potassium hydroxide per litre., 4,98 - 5,02 (20 °C), Plastic bottle, 1 L
Katalogové číslo ACRO258620010
Buffer solution pH 5, Acetate Buffer
Katalogové číslo ACRO258620010
Číslo CAS:  
Buffer solution pH 5, Acetate Buffer
Acetate buffer, Contains 0.7 ml glacial acetic acid and 0.6 g potassium hydroxide per litre., 4,98 - 5,02 (20 °C), Plastic bottle, 1 L
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
1 800,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 L
Product Details & Documents
Specifikace
Specifikace
  • Koncentrace:
    Contains 0.7 ml glacial acetic acid and 0.6 g potassium hydroxide per litre.
  • Typ balení:
    Plastic bottle
  • Bal.:
    1 L
  • Popis:
    Acetate buffer
  • Hodnota pH:
    4,98 - 5,02 (20 °C)
Specifikace