Potassium methanolate 0.1 N in toluene/methanol, pure
Katalogové číslo ACRO240605000
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:500 mL
- Sekvence:2725
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Appearance:Clear colorless Solution
- Titration with HCl:0.095 to 0.105 N
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Hustota:0,85 g/cm³
Bod vzplanutí:7 °C
Teplota pro skladování:Ambient
UN:1992
ADR:3,II
:GHS06
:GHS08
:GHS02
Číslo CAS:865-33-8
Vzorec:CH₃KO
MDL číslo:MFCD00012416