Tepelně odolné rukavice, uvex profatherm XB40
112-4536
: UVEX
- Velikost rukavic:11
- Obouruké/jednoruké:Jednoruké
- Jednorázové/znovupoužitelné:opakovatelně použitelné
- Barva:Bílá
- Délka:400 mm
- Model:XB40
- Norma EN:EN 388:2016 (2241B), EN 407 (X2XXXX)
- Typ manžety:Rovný
- Bal.:6 PAIR
Tyto bavlněné froté bezpečnostní rukavice jsou vhodné pro mnoho oblastí aplikací, poskytují ochranu vůdči teplu (odolné teplotě až +250 °C), chladu a řezu.
- Příjemné na nošení
- Dobrá ochrana proti řezným poraněním
- Dobrá tepelná izolace
Ideální použití v slévárnách, v kovoprůmyslu, při zpracování plastů a v kovozpracujícím průmyslu.
: EN 388:2016 (2241B), EN 407 (X2XXXX)