ContactUsLinkComponent
Water purification system, Barnstead™ Pacific™ TII
undefined
Water purification system, Barnstead™ Pacific™ TII
  • Catalog No:
  • BARN50132124
  • BARN50132123
  • BARN50132132
  • BARN50131982
  • BARN50132131
  • BARN50132125
  • Model:
  • Pacific TII 12
  • Pacific TII 7
  • Pacific TII 12
  • Pacific TII 20
  • Pacific TII 7
  • Pacific TII 20
  • Přiváděná voda:
  • Portable tap water
  • Portable tap water
  • Portable tap water
  • Portable tap water
  • Portable tap water
  • Portable tap water
  • Průtok:
  • 0,2 (12 l/h) l/min
  • ~0,12 (7 l/h) l/min
  • 0,2 (12 l/h) l/min
  • ~0,33 (20 l/h) l/min
  • ~0,12 (7 l/h) l/min
  • ~0,33 (20 l/h) l/min
  • Vodivost:
  • 0,1 - 1,0 µS/cm
  • 0,1 - 1,0 µS/cm
  • 0,1 - 1,0 µS/cm
  • 0,1 - 1,0 µS/cm
  • 0,1 - 1,0 µS/cm
  • 0,1 - 1,0 µS/cm
  • Obsah TOC:
  • <30 ppb
  • <30 ppb
  • <30 ppb
  • <30 ppb
  • <30 ppb
  • <30 ppb
  • Rezistivita při 25 °C:
  • 10 − 1 MΩ/cm
  • 10 − 1 MΩ/cm
  • 10 − 1 MΩ/cm
  • 10 − 1 MΩ/cm
  • 10 − 1 MΩ/cm
  • 10 − 1 MΩ/cm
  • Bakterie:
  • 99%
  • 99%
  • 99%
  • 99%
  • 99%
  • 99%
  • Částice:
  • <1/ml (@ >0,2 μm)
  • <1/ml (@ >0,2 μm)
  • <1/ml (@ >0,2 μm)
  • <1/ml (@ >0,2 μm)
  • <1/ml (@ >0,2 μm)
  • <1/ml (@ >0,2 μm)
  • Š×H×V:
  • 372×330×613 mm
  • 372×330×613 mm
  • 372×330×613 mm
  • 372×330×613 mm
  • 372×330×613 mm
  • 372×330×613 mm
  • Hmotnost:
  • 25 kg
  • 25 kg
  • 25 kg
  • 25 kg
  • 25 kg
  • 25 kg
Frequently Bought Together