Orders LinkContactUsLinkComponent
Turbidity meter
Turbidity meter
Dodavatel:   EUTECH
Turbidity meter
Dodavatel:  EUTECH
Certifikáty
Turbidity meter
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
The turbidity meter operates on nephelometric principle for lab-accurate, highly repeatable results.
  • Rapid meter requires only six seconds for full-step change
  • US EPA approved non-formazin standards for more stability and no pollution
  • Waterproof and lightweight apparatus and floating for easy retrieval
Certifications: ISO 7027 and DIN 27027.
Informace pro objednávání: Meter is available with or without calibration kit (set of 4 calibration standards 800, 100, 20.0 and 0.02 NTU).
Informace o dodávce: Includes set of 7 sample vials, lint-free cloth, silicone oil, batteries, and hard carrying case.
Specifications for Product Family
Specifikace
  • Catalog No:
  • EUTEECTN100IR
  • EUTEECTN100NOSTDS
  • Zdroj světla:
  • Infrared-emitting diode (850 nm)
  • Infrared-emitting diode (850 nm)
  • Přesnost:
  • ±2 +1 (0 - 500) ; ±3 +1 (501 - 1000) % NTU
  • ±2 +1 (0 - 500) ; ±3 +1 (501 - 1000) % NTU
  • Kalibrace:
  • 4 points
  • 4 points
  • Rozlišení:
  • 0,01 (0,00 - 19,99) ; 0,1 (20,0 - 99,9) ; 1 (100 - 1000) NTU
  • 0,01 (0,00 - 19,99) ; 0,1 (20,0 - 99,9) ; 1 (100 - 1000) NTU
  • Objem vzorku:
  • 10 ml
  • 10 ml
  • Požadavky napájení:
  • Four 1,5 V AAA batteries
  • Four 1,5 V AAA batteries
  • Š×H×V:
  • 68×16×46 mm
  • 68×16×46 mm
  • Hmotnost:
  • 200 g
  • 200 g
Specifikace
Product Family Options
Informace o produktu
  • Model
    Rozsah
    Dostupnost
    Price
  • EUTEECTN100IR
    Waterproof turbidity meter (NTU) with calibration kit
    Waterproof turbidity meter (NTU) with calibration kit
    TN 100
    0 - 1000 NTU
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 26 510,00 Kč
    26 510,00 Kč
    1 * 1 KS
       26 510,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    EUTEECTN100IR
    Zdroj světla
    Infrared-emitting diode (850 nm)
    Přesnost
    ±2 +1 (0 - 500) ; ±3 +1 (501 - 1000) % NTU
    Kalibrace
    4 points
    Rozlišení
    0,01 (0,00 - 19,99) ; 0,1 (20,0 - 99,9) ; 1 (100 - 1000) NTU
    Objem vzorku
    10 ml
    Požadavky napájení
    Four 1,5 V AAA batteries
    Š×H×V
    68×16×46 mm
    Hmotnost
    200 g
  • EUTEECTN100NOSTDS
    Waterproof turbidity meter (NTU), without calibration kit
    Waterproof turbidity meter (NTU), without calibration kit
    TN 100
    0 - 1000 NTU
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 18 070,00 Kč
    18 070,00 Kč
    1 * 1 KS
       18 070,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    EUTEECTN100NOSTDS
    Zdroj světla
    Infrared-emitting diode (850 nm)
    Přesnost
    ±2 +1 (0 - 500) ; ±3 +1 (501 - 1000) % NTU
    Kalibrace
    4 points
    Rozlišení
    0,01 (0,00 - 19,99) ; 0,1 (20,0 - 99,9) ; 1 (100 - 1000) NTU
    Objem vzorku
    10 ml
    Požadavky napájení
    Four 1,5 V AAA batteries
    Š×H×V
    68×16×46 mm
    Hmotnost
    200 g