ContactUsLinkComponent
VWR® MiniStar/MiniStar blueline, Mikrocentrifuga
undefined
VWR® MiniStar/MiniStar blueline, Mikrocentrifuga
  • Catalog No:
  • 521-2319
  • 521-2161
  • Model:
  • MiniStar blueline
  • MiniStar
  • Maximální kapacita:
  • 8×1,5/2,0 ml zkumavky nebo 4×(8×0,2 ml) stripy
  • 8×1,5/2,0 ml zkumavky nebo 4×(8×0,2 ml) stripy
  • Maximální rychlost:
  • 6000 min⁻¹
  • 6000 min⁻¹
  • Maximální relativní zrychlení:
  • 2000 ×g
  • 2000 ×g
  • Zrychlovací/brzdění:
  • 5/1,5 s
  • 5/1,5 s
  • Úroveň hluku:
  • 56 dB(A)
  • 56 dB(A)
  • Spotřeba:
  • 5 W
  • 5 W
  • Š×H×V:
  • 132×132×112 mm
  • 132×132×112 mm
  • Hmotnost:
  • 0,55 kg
  • 0,55 kg
Frequently Bought Together