Octan sodný in aqueous solution USP Test Solution (TS) 34
Katalogové číslo 85371.260
Dodavatel: VWR Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:500 mL
- Sekvence:2725
Specifikace
O tomto produktu
:
Merck Index:12,08711
Bod tání:324 °C
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:0
REACH:01-2119485123-42
Číslo CAS:127-09-3
Vzorec:H₃CCOONa
MDL číslo:MFCD00012459