Lugol's iodine solution USP Test Solution (TS)
2440, Glass bottle, 100 mL
Dodavatel: VWR Chemicals
Lugol's iodine solution USP Test Solution (TS)
Katalogové číslo 85350.180
Dodavatel: VWR Chemicals
Číslo CAS:
Přejít na:
Product Details & Documents
Ready to use solutions.
- Produced according to Pharmacopoeia requirements
- Reduces time and expenses
- Independent, traceable and certified
- Conforms to USP 34
- Certificates of analysis and safety data sheets available
- Bod varu:100 °C
- :Density: 1,01 g/cm³ (20 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:0
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeSpecifikace
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:100 mL
- Sekvence:2440