0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Trypan blue
Trypan blue 0,4% in PBS
Trypan blue 0,4% in PBS
SV30084.01
:
HyClone products (Cytiva)
:
Trypan blue 0,4% in PBS
SV30084.01
:
HyClone products (Cytiva)
:
Bal.:
100 ml
Sekvence:
2440
:
:
960.82 g/mol
:
72-57-1
:
C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
:
MFCD00003969