Orders LinkContactUsLinkComponent
Wash buffer, Pierce™ Fast Wash Buffer
Wash buffer, Pierce™ Fast Wash Buffer
Pierce™ Fast Wash buffer, 10X, washing buffer, 1 L
Katalogové číslo PIER37577
Wash buffer, Pierce™ Fast Wash Buffer
Katalogové číslo PIER37577
Číslo CAS:  
Wash buffer, Pierce™ Fast Wash Buffer
Wash buffer, Pierce™ Fast Wash Buffer
Pierce™ Fast Wash buffer, 10X, washing buffer, 1 L
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
5 590,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 L
Product Details & Documents
Pierce™ Fast Wash buffer, 10X, for use with Pierce™ Fast Blocking buffer.
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    1 L
  • Popis:
    Pierce™ Fast Wash buffer, 10X, washing buffer