ContactUsLinkComponent
Volumetric flasks, acc. to Kohlrausch, class A
Volumetric flasks, acc. to Kohlrausch, class A
Katalogové číslo KAVA632431478030
Dodavatel:  Kavalier
undefined
Volumetric flasks, acc. to Kohlrausch, class A
Katalogové číslo KAVA632431478030
Dodavatel:  Kavalier
Specifikace
  • Kapacita:
    100 ml
  • Výška:
    170 mm
  • Sekvence:
    01
  • Bal.:
    1
  • Tolerance:
    0,10 ± ml
Specifikace
O tomto produktu
Borosilicate glass, clear.
  • Calibrated to contain (TC, IN)
  • Error limits according to class B
  • White markings
Certifications: DIN 12664 and ISO 1042