Orders LinkContactUsLinkComponent
Lithium nitrate, ionisation buffer solution, Specpure®
Lithium Nitrate Buffer Solution, 100 mL
Katalogové číslo 45293.AE
Lithium nitrate, ionisation buffer solution, Specpure®
Katalogové číslo 45293.AE
Číslo CAS:  
Lithium nitrate, ionisation buffer solution, Specpure®
Lithium nitrate, ionisation buffer solution, Specpure®
Lithium Nitrate Buffer Solution, 100 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
3 480,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 mL
Product Details & Documents
CAS No.: 7790-69-4
Molecular Formula: 1% Li (as Li₂CO₃) in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011094
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    100 mL
  • Popis:
    Lithium Nitrate Buffer Solution
  • Cat. No.:
    45293.AE
  • Č. UN:
    3264
  • Molekulový vzorec:
    1% Li (as Li2CO3) in 5% HNO3
  • Fyzická forma:
    Liquid
  • Čí. CAS:
    7790-69-4
  • MDL čí.:
    MFCD00011094